Merck
P1235
Dounce tissue grinder pestle
Small clearance, working volume 7 mL
別名:
885302-0007
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥11,400
¥11,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥11,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
¥11,400
Check Cart for Availability
物質
glass
有効容積
7 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
特徴および利点
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)