Merck
P1049
Sigma-Aldrich
マイクロキャピラリーチューブ、校正済み
capacity 50 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥13,510
¥13,510
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥13,510
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥13,510
Check Cart for Availability
物質
glass
包装
pack of 250 ea
メーカー/製品名
Drummond Scientific 2-000-050
測定範囲
accuracy: ±0.5%
キャパシティ
50 μL
color-coded green
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Drummond社の毛細管マイクロピペットは、広範な液体分注アプリケーションに精度と利便性を提供します。
  • 高品質ガラスで製造されています。
  • 火炎研磨されたマイクロピペットは、簡単に識別できるように、容量およびカラーコードバーが刻印されています。
  • 「正確な投与のため」キャリブレーションされています。
高品質Drummondマイクロピペットは、火炎研磨され、簡単に識別できるように、容量およびカラーコードバーが刻印されています。“正確な投与のため”キャリブレーションされています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hello, would it be possible to know the diameter of these capillaries please?
    1 回答
    1. This product has an outer diameter of 1.372 mm or 0.0540 in. and an inner diameter of 0.9357 mm or 0.03684 in.