Merck
P0549
Sigma-Aldrich
マイクロキャピラリーチューブ、校正済み
capacity 1-5 μL
別名:
マイクロキャピラリーチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 EA
¥15,260
¥15,260
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
250 EA
¥15,260
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥15,260
Check Cart for Availability
物質
glass
包装
pack of 1
pack of 250 ea
メーカー/製品名
Drummond Scientific 2-000-001
測定範囲
accuracy: ±0.5%
キャパシティ
1-5 μL
color-coded white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Drummond社の毛細管マイクロピペットは、広範な液体分注アプリケーションに精度と利便性を提供します。
  • 高品質ガラスで製造されています。
  • 火炎研磨されたマイクロピペットは、簡単に識別できるように、容量およびカラーコードバーが刻印されています。
  • 「正確な投与のため」キャリブレーションされています。
高品質Drummondマイクロピペットは、火炎研磨され、簡単に識別できるように、容量およびカラーコードバーが刻印されています。“正確な投与のため”キャリブレーションされています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Naveen Prasad et al.
Cell reports, 24(12), 3194-3206 (2018-09-21)
A balanced diet of macronutrients is critical for animal health. A lack of specific elements can have profound effects on behavior, reproduction, and lifespan. Here, we used Drosophila to understand how the brain responds to carbohydrate deprivation. We found that
Steffy B Manjila et al.
Current biology : CB, 29(2), 283-293 (2019-01-08)
Insect flight is a complex behavior that requires the integration of multiple sensory inputs with flight motor output. Although previous genetic studies identified central brain monoaminergic neurons that modulate Drosophila flight, neuro-modulatory circuits underlying sustained flight bouts remain unexplored. Certain
質問
1–2/2 質問  
  1. Are these capillaries sterile to be used for cell culture purposes?
    1 回答
    1. These capillary tubes are not sterile but may be autoclaved.
      役に立ちましたか?
  2. What is the I.D., O.D., and length of the capillary? Is it possible to produce and deliver glass capillaries of the required size?
    1 回答
    1. The O.D/I.D(mm) are 1.092 / .3404. The length is 5" (127mm).