物質
glass
包装
pack of 250 ea
メーカー/製品名
Drummond Scientific 2-000-100
測定範囲
accuracy: ±0.5%
キャパシティ
100 μL
色
color-coded blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Drummond社の毛細管マイクロピペットは、広範な液体分注アプリケーションに精度と利便性を提供します。
- 高品質ガラスで製造されています。
- 火炎研磨されたマイクロピペットは、簡単に識別できるように、容量およびカラーコードバーが刻印されています。
- 「正確な投与のため」キャリブレーションされています。