P0113
PQ401
≥98% (HPLC), powder
別名:
IGF-1R Inhibitor II, N-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-N′-(2-methylquinolin-4-yl)urea
サイズを選択してください
¥21,170
サイズを選択してください
About This Item
¥21,170
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(Cl)cc1NC(=O)Nc2cc(C)nc3ccccc23
InChI
1S/C18H16ClN3O2/c1-11-9-15(13-5-3-4-6-14(13)20-11)21-18(23)22-16-10-12(19)7-8-17(16)24-2/h3-10H,1-2H3,(H2,20,21,22,23)
InChI Key
YBLWOZUPHDKFOT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- an insulin growth factor-1 receptor (IGF-IR) inhibitor in H1299 cells to test its effect on migration suppression[1]
- a reference inhibitor in dose-response measurements studies[2]
- an IGF1R inhibitor in sirtuin 6 (SIRT6)-deficient cardiomyocytes to test its effect on hypertrophy inhibition[3]
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P0113-10MG:
P0113-BULK:
P0113-IP:
P0113-VAR:
資料
We offers many products related to InsR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology