Merck
P0088
Sigma-Aldrich
Anti-Patch1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-PTCH1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥46,670
¥46,670
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥46,670
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥46,670
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rat, mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:500-1:1,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTCH1(5727)
mouse ... Ptch1(19206)
rat ... Ptch1(89830)
免疫原
synthetic peptide corresponding to residues 269-279 of human Patch1. This sequence is identical in rat and chicken.
アプリケーション
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
solution in phosphate buffered saline, containing 0.02% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0088-VAR:
P0088-100UG:
P0088-BULK:
P0088-100UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hong-Xing Dang et al.
International journal of molecular medicine, 40(1), 209-216 (2017-06-01)
The aim of this study was to examine the effect of calcitonin gene-related peptide (CGRP) on primary alveolar epithelial type II (AECII) cells and expression of Sonic hedgehog (SHH) signaling pathway components following exposure to hyperoxia. The AECII cells were isolated and purified from