AV44249
Anti-PTCH1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-Patched homolog 1 (Drosophila)
サイズを選択してください
¥72,100
出荷予定日2025年6月04日詳細表示市川市大町368
サイズを選択してください
About This Item
¥72,100
出荷予定日2025年6月04日詳細表示市川市大町368
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
37 kDa
交差性
dog, bovine, horse, human, mouse, guinea pig, rat
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTCH1(5727)
詳細
免疫原
アプリケーション
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
AV44249-50UG:
AV44249-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ