Merck
OH30240974
Ohaus® pH Electrode
ST270
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115604
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
epoxy shaft
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ohaus® 30240974
pH測定範囲
0.00-14 pH unit
温度測定範囲
0.0-100 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
All electrodes include a temperature sensor, which powers automatic temperature compensation and ensures accurate measurements.
アプリケーション
pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), temperature measurement
特徴および利点
Can be used in conjunction with all Starter bench and portable meters
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)