Merck
OAMLS
Sigma-Aldrich
Organic Acid Metabolite Library of Standards
Supplied by IROA Technologies
別名:
Mass Spectrometry Metabolite Library
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.28
包装
pkg of 1 plates
メーカー/製品名
IROA Technologies
プレートサイズ
96 wells
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Compounds can either be used as standards and injected individually or a strategy may be employed to pool compounds to allow multiple mixtures to be analyzed per injection.
アプリケーション
OAMLS (Organic Acid Metabolite Library of Standards) is a collection of high quality small biochemical molecules in an economical, ready-to-use format. This library of standards is most commonly used for metabolite qualification and quantification for MS.
特徴および利点
96 unique small molecule organic acid metabolites covering key metabolic pathways.
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
  • OAMLS-LOT-205-47
    The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
調製ノート
Compounds are pre-weighed and provided at 5 ug per well, enough for multiple injections. Arranged in a 96-well polypropylene plate with alphanumerically assigned positions. Discovery software is provided to help construct libraries, useful for metabolomic compound ID.
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
法的情報
MLSDiscovery is a trademark of IROA Technologies LLC
OAMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Dimitra Diamantidou et al.
Journal of chromatography. A, 1690, 463779-463779 (2023-01-22)
Untargeted metabolomic studies require an extensive set of analyte (metabolic) information to be obtained from each analyzed sample. Thus, highly selective, and efficient analytical methodologies together with reversed-phase (RP) or hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) are usually applied in these
Charles M Nichols et al.
Analytical chemistry, 90(24), 14484-14492 (2018-11-20)
In this work, we established a collision cross section (CCS) library of primary metabolites based on analytical standards in the Mass Spectrometry Metabolite Library of Standards (MSMLS) using a commercially available ion mobility-mass spectrometer (IM-MS). From the 554 unique compounds