Merck
V1
Sigma-Aldrich
ビタミンキット
~98% (Components, TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.79
アッセイ
~98% (Components, TLC)
形状
powder
light yellow to dark yellow
faint yellow-brown to yellow-brown
保管温度
−20°C
詳細
ビタミンキットは、ビオチン、葉酸、ビタミンB6、リボフラビン、チアミン、D-パントテン酸およびナイアシンアミドで構成されるマルチビタミンミックスです。
アプリケーション
ビタミンキットは、分生胞子培養および増殖培養に用いる最少培地のビタミンサプリメントとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ビタミンは酵素の補因子として機能し、多くの生物学的プロセスを調節します。ビタミンは、細胞培地の必須成分です。ビタミンA、E、B9およびB12は、免疫系を支援し、抗炎症機能を示します。ビタミンB複合体は、神経システムの改善を助け、エネルギー生産を調製します。ビタミンB1は、細胞代謝プロセスに必要な微量栄養素です。
その他情報
11個のビタミンと量を以下に示します:
A9878 p-アミノ安息香酸、5 g
B4501 d-イオチン、100 mg
F7876 葉酸、1 g
N3376 ナイアシンアミド、100 g
21210 D-パントテン酸ヘミカルシウム塩、5 g
P9130 ピリドキサール塩酸塩、500 mg
P9380 ピリドキサミン二塩酸塩、250 mg
P9755 ピリドキシン塩酸塩、5 g
R4500 リボフラビン、5 g
T4625 チアミン塩酸塩、5 g
T5625 DL-6,8-チオクト酸、500 mg
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Go Hiasa et al.
Chest, 126(3), 679-686 (2004-09-15)
Cardiac sympathetic nerve dysfunction is related to poor clinical outcome in patients with several different heart diseases. However, it is not clear whether cardiac sympathetic nerve activity is useful for predicting the onset of congestive heart failure (CHF) in patients
High-yield secretion of multiple client proteins in Aspergillus
Segato F, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 51(2), 100-106 (2012)
Lars G Fischer et al.
Anesthesia and analgesia, 99(3), 864-871 (2004-08-31)
In an isolated perfused lung model, bradykinin induced pulmonary vasoconstriction in rats made septic by the injection of lipopolysaccharide (LPS). To mimic the pathophysiology of sepsis in humans more closely, we investigated pulmonary endothelial injury in a peritonitis model (cecal
B vitamins and the brain: Mechanisms, dose and efficacy?A review
Kennedy DO, et al.
Nutrients, 8(2), 68-68 (2016)
Vitamins in cell culture media: Stability and stabilization strategies
Schnellbaecher A, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 116(6), 1537-1555 (2019)