O1639
別名:
3-オキソ-N-(テトラヒドロ-2-オキソ-3-フラニル)-オクタンアミド, N-(β-ケトオクタノイル)-DL-ホモセリンラクトン
O1639-25MG
¥19,700
1 of 10
Sigma-Aldrich
O1764
N-(3-オキソオクタノイル)-L-ホモセリンラクトン
Supelco
K3255
N-(β-ケトカプロイル)-DL-ホモセリンラクトン
K3007
N-(β-ケトカプロイル)-L-ホモセリンラクトン
O9139
N-(3-オキソドデカノイル)-L-ホモセリンラクトン
56395
N-ヘキサノイル-L-ホモセリンラクトン
O9014
N-(3-オキソデカノイル)-L-ホモセリンラクトン
44558
N-Octanoyl-L-homoserine lactone
07077
N-(p-クマロイル)-L-ホモセリンラクトン
SML3427
C4-HSL
09945
N-ブチリル-DL-ホモセリンラクトン
≥97% (HPLC)
powder
white
chloroform: 50 mg/mL, clear, very faintly yellow
wet ice
−20°C
CCCCCC(=O)CC(=O)NC1CCOC1=O
1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)
FXCMGCFNLNFLSH-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
O1639-25MG: O1639-VAR: O1639-BULK: O1639-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 9
10939
N-ヘプタノイル-DL-ホモセリンラクトン
61698
N-(3-Hydroxyoctanoyl)-DL-homoserine lactone
68873
N-(3-Hydroxydecanoyl)-DL-homoserine lactone
68224
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone