表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H13NO4
分子量:
247.25
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -23.0±3.0°, c = 1% in ethanol
color
white to off-white
mp
201.2 °C
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C13H13NO4/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(16)14-11-7-8-18-13(11)17/h1-6,11,15H,7-8H2,(H,14,16)/b6-3+/t11-/m0/s1
InChI key
CCIXZFJYFQJTGK-GQOHGMTASA-N
Application
N-(p-クマロイル)-L-ホモセリンラクトン(pC-HSL)は、微生物学、クオラムセンシング、シグナル伝達物質の研究に用いられています。pC-HSLは、Rhodopseudomonas palustrisのp-クマロイル-ホモセリンラクトン反応性転写因子RpaRの活性の研究に用いられました。
Biochem/physiol Actions
新型の細菌のクオラムセンシングシグナル物質[1]。Rhodopseudomonas palustrisにおけるクオラムセンシング機構が研究されましたが、Bradyrhizobium sp.や Silicibacter pomeroyi等の他の細菌でシグナル物質が発見されました。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form crystalline | form solid | form crystals |
| assay ≥94% (HPLC) | assay 99% | assay 99% | assay 97% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 201.2 °C | mp 220-225 °C (lit.) | mp 91 °C (lit.) | mp 89-93 °C |
| optical activity [α]/D -23.0±3.0°, c = 1% in ethanol | optical activity - | optical activity [α]25/D −49.8°, c = 2 in H2O | optical activity [α]22/D +50.0°, c = 0.5 in H2O |
| color white to off-white | color white to light yellow | color - | color - |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
07077-50MG: + 07077-BULK: + 07077-VAR:
jan