Merck
O0875
Sigma-Aldrich
Butyl oleate
~75%
別名:
Oleic acid butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H42O2
CAS番号:
分子量:
338.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
~75%
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
O0875-VAR:
O0875-BULK:
O0875-100G:
O0875-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yan Mou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 20320-20333 (2015-11-17)
The endophytic fungus Berkleasmium sp. Dzf12, isolated from Dioscorea zingiberensis, was found to produce palmarumycins C12 and C13 which possess a great variety of biological activities. Seven biocompatible water-immiscible organic solvents including n-dodecane, n-hexadecane, 1-hexadecene, liquid paraffin, dibutyl phthalate, butyl