スキップする
A1016
アマランス
Dye content 85-95 %, Powder
別名:
FD & C レッドダイ No. 2, アシッドレッド27, アゾルビンS
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H11N2Na3O10S3
CAS番号:
分子量:
604.47
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-022-2
MDL number:
Colour Index Number:
16185
Beilstein/REAXYS Number:
4122311
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アマランス, Dye content 85-95 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 85-95%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
brown to red-brown
pH
9.65 (28 °C, - OECD Test Guideline 122 - alkaline)
mp
>350 °C (at 966.25 hPa)
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(N=Nc2ccc(c3ccccc23)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-20-18(35(30,31)32)10-11-9-12(33(24,25)26)5-6-13(11)19(20)22-21-16-7-8-17(34(27,28)29)15-4-2-1-3-14(15)16;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
WLDHEUZGFKACJH-UHFFFAOYSA-K
Application
アマランスは、クロバエの素嚢収縮を検鏡するための色素として使用されました。 電極バッファーの移動の先端を確認するために電気泳動ゲルで使用されました。
Biochem/physiol Actions
アマランスは、飲食品業界で主に使用されるアゾ染料です。また、内分泌かく乱物質であるとも考えられています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
87612R4127200964
アマランス analytical standard
Supelco
87612
アマランス
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
brown to red-brown
color
-
color
-
color
orange to red-orange
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red)
solubility
1 M NH4OH: 1 mg/mL, 1 M NH4OH: soluble 1 mg/mL, orange to red
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アマランス
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
417.2 °F - closed cup
flash_point_c
214 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)