Merck
N9755
Sigma-Aldrich
炭酸ビス(4-ニトロフェニル)
別名:
炭酸4-ニトロフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2NC6H4O)2CO
CAS番号:
分子量:
304.21
Beilstein:
1892897
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
mp
136-139 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H8N2O7/c16-13(21-11-5-1-9(2-6-11)14(17)18)22-12-7-3-10(4-8-12)15(19)20/h1-8H
InChI Key
ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アミノ酸の4-ニトロフェニル活性エステル合成用試薬です。対称および非対称尿素の合成に用いられます。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)