N9410
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド, 還元型 二ナトリウム塩
~98%, pkg of 5 mg (per vial)
別名:
β-DPNH, β-NADH, コエンザイム I(還元型) 二ナトリウム塩, ジホスホピリジンヌクレオチド, 還元型 二ナトリウム塩
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
~98%
品質水準
フォーム
powder
包装
pkg of 5 mg (per vial)
SMILES記法
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;/m0../s1
InChI Key
QRGNQKGQENGQSE-QUWMEQBESA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
再構成
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N9410-VAR:
N9410-PH:
N9410-BULK:
N9410-15VL:
N9410-15VL-PW:
N9410-1VL:
N9410PROC:
N9410-3X1VL:
N9410-1VL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック