Merck
N6414
Sigma-Aldrich
NN-DNJ
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥25,620
25 MG
¥86,100
¥25,620
単価¥36,600割引30%
出荷予定日2025年4月03日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥25,620
25 MG
¥86,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H31NO4
CAS番号:
分子量:
289.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥25,620
単価¥36,600割引30%
出荷予定日2025年4月03日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C15H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-13(18)15(20)14(19)12(16)11-17/h12-15,17-20H,2-11H2,1H3/t12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI Key
FTSCEGKYKXESFF-LXTVHRRPSA-N
生物化学的/生理学的作用
NN-DNJは薬理学的なシャペロンとして作用するグルコシダーゼインヒビターです。
NN-DNJは薬理学的なシャペロンとして作用するグルコシダーゼインヒビターです。NN-DNJはセラストロールやMG132のようなプロテオスタシスのモジュレーターと相乗的に作用することにより、変異タンパク質を適切な折り畳み状態に安定化します。NN-DNJはミスフォールディングに対して様々なタンパク質を安定化し、小胞体から適切な輸送を向上させます。ミスフォールドタンパク質を特徴とする疾病の研究に利用できる可能性があり、抗ウイルス活性も確認されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N6414-25MG:
N6414-VAR:
N6414-5MG:
N6414-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)