Merck
N6000
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-TR phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15ClNO5P
CAS番号:
分子量:
391.74
Beilstein:
6666070
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1cc(Cl)ccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15ClNO5P/c1-11-8-14(19)6-7-16(11)20-18(21)15-9-12-4-2-3-5-13(12)10-17(15)25-26(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI Key
SHTFMUPUBYXPCD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N6000-BULK:
N6000-10G:
N6000-5G:
N6000-500MG:
N6000-100MG:
N6000-VAR:
N6000-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexander Apschner et al.
Disease models & mechanisms, 7(7), 811-822 (2014-06-08)
In recent years it has become clear that, mechanistically, biomineralization is a process that has to be actively inhibited as a default state. This inhibition must be released in a rigidly controlled manner in order for mineralization to occur in