Merck
N5663
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-3-Nitrotyrosine antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2A12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen ~55 kDa
交差性
wide range
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:1,000 using mouse and rat brain
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NOS1(4842)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免疫原
3-Nitrotyrosine-KLH.
物理的形状
Solution in 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 50% glycerol, and 3 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
N5663-VAR:
N5663-100UG:
N5663-BULK:
N5663-100UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)