Merck
AB5411
Sigma-Aldrich
抗ニトロチロシン抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
Nitrotyrosine antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NOS1(4842)
詳細
ペルオキシ亜硝酸、二酸化窒素、塩化ニトリルなどの一酸化窒素に由来する反応性の高い窒素種が細胞で生成されると、組織タンパク質のチロシンがニトロ化されます。 タンパク質のニトロチロシン形成の程度は、一定期間にわたる反応性窒素種の生成と潜在的な細胞損傷の指標となります。 ニトロチロシンは、タンパク質加水分解物のアミノ酸分析によって測定でき、ニトロチロシンハプテンに対する抗体を使用した免疫細胞染色手法によって、細胞および組織内で検出し、半定量的に評価し、位置を特定できます。
特異性
ニトロ化チロシン残基を認識します。
他の動物種との反応性は確認されていません。
免疫原
ニトロ化KLH。
アプリケーション
この抗ニトロチロシン抗体を用いたニトロチロシンの検出は、 IH(P)およびWBで検証されています。
ウェスタンブロッティング:
ニトロ化BSAおよびニトロ化オボアルブミンに対して試験したとき、前回のロットの1:100-1:1,000希釈を、ウェスタンブロッティングで問題なく使用できました。
免疫組織染色:
パラフィン包埋、10%中性バッファーホルマリン固定マウス肝臓(Zymosanを投与した動物)および正常ヒト小脳組織に対して1:50-1:100。組織は、熱誘導エピトープ回復(HIER)により前処理する必要があります。AB5411とのインキュベーションは10分間行い、反応はChemicon IHCSelect, HRP-DABキット(カタログ番号DAB150)で発色させました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
酸化ストレス
品質
免疫組織染色(パラフィン)分析:
マウス脳(Zymosan)、クエン酸バッファー、pH 6.0で前処理した組織のニトロチロシン(AB5411)染色。 ポリクローナル抗体を、IHC-Select Detection with HRP-DABを用いて1:500に希釈しました。海馬ではここに免疫反応性が見られます。
ニトロチロシンモノクローナルの最適染色: Zymosanで処理したマウス脳
関連事項
先発品:AB5386
物理的形状
フォーマット:精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1%アジ化ナトリウムを含有するバッファーに溶解。
精製プロテインA
保管および安定性
2~8ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:ポジティブコントロールを作成するために、ペルオキシ亜硝酸塩(カタログ番号20-107)を使用して、組織切片上でチロシン残基をin situで直接ニトロ化することができます。組織切片を脱パラフィンした後、スライドに、10マイクロリットルのペルオキシ亜硝酸塩溶液を混合したpH 7.4のPBSを一滴落とします。溶液のpHを7.4に維持するように注意する必要があります。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5411:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ferric carboxymaltose-mediated attenuation of Doxorubicin-induced cardiotoxicity in an iron deficiency rat model.
Toblli, JE; Rivas, C; Cao, G; Giani, JF; Funk, F; Mizzen, L; Dominici, FP
Chemotherapy Research and Practice null
The anti-oxidative, anti-inflammatory, and protective effect of S100A8 in endotoxemic mice.
Sun, Y; Lu, Y; Engeland, CG; Gordon, SC; Sroussi, HY
Molecular Immunology null
Decreasing mitochondrial fission alleviates hepatic steatosis in a murine model of nonalcoholic fatty liver disease.
Galloway, CA; Lee, H; Brookes, PS; Yoon, Y
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology null
iNOS activity is necessary for the cytotoxic and immunogenic effects of doxorubicin in human colon cancer cells.
De Boo, S; Kopecka, J; Brusa, D; Gazzano, E; Matera, L; Ghigo, D; Bosia, A; Riganti, C
Molecular Cancer null
Hyperglycemia accelerates apparent diffusion coefficient-defined lesion growth after focal cerebral ischemia in rats with and without features of metabolic syndrome.
Tarr, D; Graham, D; Roy, LA; Holmes, WM; McCabe, C; Mhairi Macrae, I; Muir, KW; Dewar, D
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism null