Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
06-284
Sigma-Aldrich
抗ニトロチロシン抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
抗ニトロチロシン, 抗ニトロチロシン抗体, 検出抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NOS1(4842)
詳細
ニトロチロシンは、細胞の損傷や炎症、ならびにNOの生成の指標であることがわかっています。ニトロチロシン濃度の測定は、細胞内のNOによって引き起こされる損傷のマーカーとなると考えられています。これまでの研究で、ニトロチロシンがアテローム性動脈硬化症プラークや関節リウマチなどの炎症疾患に存在することが示されています。
特異性
ニトロ化されたタンパク質を認識します。
免疫原
ニトロ化KLH
アプリケーション
  • 免疫細胞染色:希釈倍率1:200で使用、5mM peroxynitriteで15分間処理した固定・透過処理済みA-431細胞において検出できます。
  • 免疫組織染色:ヒト結腸がん、ヒトアルツハイマー脳、ヒト糖尿病腎臓組織の切片においてNitrotyrosineを検出できます。′
  • 注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください
このウサギポリクローナル抗ニトロソチロシン(カタログ番号06-284)は、Nitrotyrosineの検出に関して、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色、免疫細胞染色での使用が検証されています。
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体
神経変性疾患
品質
ニトロチロシン・イムノブロッティングコントロール(カタログ番号12-354)のイムノブロッティングで常に評価されています。
ターゲットの説明
ニトロ化-BSAの予想されるMW:85 kDa
物理的形状
0.1 Mトリス-グリシン、0.15 M NaCl、pH 7.4、0.05%アジ化ナトリウム、および10 mg/mL BSAを含むバッファー中の精製ウサギ IgG
イムノアフィニティー精製
フォーマット:精製
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
06-284:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S G Wilt et al.
Journal of neuroscience research, 62(3), 440-450 (2000-10-31)
Vacuolation in cellular organelles within the central nervous system is a common manifestation of oxidative injury. We found that the spongiform vacuolation observed in PVC-211 murine leukemia virus (PVC-MuLV) neurodegeneration was associated with oxidative damage as detected by immunoreactivity for
K Mikawa et al.
Anesthesiology, 94(4), 652-660 (2001-05-31)
Sepsis or peritonitis impairs diaphragmatic contractility and endurance capacity. Peroxynitrite, a powerful oxidant formed by superoxide and nitric oxide, has been implicated in the pathogenesis. Propofol scavenges this reactive molecule. The authors conducted the current study to evaluate whether propofol
D C Hooper et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(5), 691-698 (2000-04-01)
Peroxynitrite (ONOO(-)), a toxic product of the free radicals nitric oxide and superoxide, has been implicated in the pathogenesis of CNS inflammatory diseases, including multiple sclerosis and its animal correlate experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). In this study we have assessed
A Perner et al.
Gut, 49(3), 387-394 (2001-08-21)
Luminal nitric oxide (NO) is greatly increased in the colon of patients with collagenous and ulcerative colitis. To define the source and consequence of enhanced NO production we have studied expression of NO synthase (NOS) isoforms and nitrotyrosine in mucosal
Free 3-nitrotyrosine causes striatal neurodegeneration in vivo
Mihm, M. J., et al
The Journal of Neuroscience, 21, RC149-RC149 (2001)