Merck
N4143
Sigma-Aldrich
Neurokinin B
≥95% (HPLC)
別名:
β-Neurokinin, Neuromedin K
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.5 MG
¥35,200
1 MG
¥42,000
5 MG
¥200,000
¥35,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.5 MG
¥35,200
1 MG
¥42,000
5 MG
¥200,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H79N13O14S2
CAS番号:
分子量:
1210.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥35,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(Cc3cnc[nH]3)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C55H79N13O14S2/c1-30(2)21-38(50(77)62-36(47(57)74)17-19-83-5)61-43(69)28-59-55(82)46(31(3)4)68-54(81)40(23-33-15-11-8-12-16-33)65-51(78)39(22-32-13-9-7-10-14-32)64-53(80)42(26-45(72)73)67-52(79)41(24-34-27-58-29-60-34)66-49(76)37(18-20-84-6)63-48(75)35(56)25-44(70)71/h7-16,27,29-31,35-42,46H,17-26,28,56H2,1-6H3,(H2,57,74)(H,58,60)(H,59,82)(H,61,69)(H,62,77)(H,63,75)(H,64,80)(H,65,78)(H,66,76)(H,67,79)(H,68,81)(H,70,71)(H,72,73)
InChI Key
NHXYSAFTNPANFK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TAC3(6866)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Asp-Met-His-Asp-Phe-Phe-Val-Gly-Leu-Met-NH2
生物化学的/生理学的作用
Neurokinin B is a ten-residue peptide.[1] It is an endogenous tachykinin agonist with preference for the NK-3 receptor.[2][3] It is a potent bronchoconstrictor and may have a neuromodulatory role in the brain. Neurokinin B has a role in slow synaptic or non-synaptic communication.[4]
その他情報
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N4143-BULK:
N4143-.1MG:
N4143-VAR:
N4143-.5MG-PW:
N4143-5MG-PW:
N4143-5MG:
N4143-1MG-PW:
N4143-.5MG:
N4143-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael N Lehman et al.
Endocrinology, 151(8), 3479-3489 (2010-05-27)
Recently, a subset of neurons was identified in the arcuate nucleus of the hypothalamus that colocalize three neuropeptides, kisspeptin, neurokinin B, and dynorphin, each of which has been shown to play a critical role in the central control of reproduction.
Neurokinin B and the hypothalamic regulation of reproduction.
Rance NE
Brain Research (2010)
Neurokinin B- and specific tachykinin NK3 receptor agonists-induced airway hyperresponsiveness in the guinea-pig
Samira D
British Journal of Pharmacology (2000)
Neurokinin B Acts via the Neurokinin-3 Receptor in the Retrochiasmatic Area to Stimulate Luteinizing Hormone Secretion in Sheep
Endocrinology (2010)
The Tachykinin Peptide Neurokinin B Binds Copper Forming an Unusual [CuII(NKB)2] Complex and Inhibits Copper Uptake into 1321N1 Astrocytoma Cells
ACS Chemical Neuroscience (2013)