アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCCC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2cnc[nH]2)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)CN)C(C)O)C(N)=O
InChI
1S/C52H73N15O12S/c1-27(2)17-36(64-51(78)40(21-41(54)69)61-42(70)22-53)48(75)66-38(19-31-23-57-34-14-10-9-13-33(31)34)47(74)60-28(3)46(73)67-44(29(4)68)52(79)58-25-43(71)62-39(20-32-24-56-26-59-32)50(77)65-37(18-30-11-7-6-8-12-30)49(76)63-35(45(55)72)15-16-80-5/h6-14,23-24,26-29,35-40,44,57,68H,15-22,25,53H2,1-5H3,(H2,54,69)(H2,55,72)(H,56,59)(H,58,79)(H,60,74)(H,61,70)(H,62,71)(H,63,76)(H,64,78)(H,65,77)(H,66,75)(H,67,73)
InChI Key
YPFNACALNKVZNK-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
- for injection in mice to understand energy expenditure and oxygen consumption and CO2 production
- to study its effects on the thyrotropin (TSH) and prolactin (PRL) release in vitro
- to analyze its effects on angiogenesis through the activation of extracellular signal-regulated kinase (ERK) and protein kinase B (Akt) in endothelial cells
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N3762-1MG-PW:
N3762-.1MG:
N3762-1MG:
N3762-BULK:
N3762-VAR:
N3762-.5MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)