Merck
N3759
Sigma-Aldrich
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H2N4O2
CAS番号:
分子量:
114.06
Beilstein:
607167
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1nc[nH]n1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Packaged under Argon and sealed with PTFE-faced septum.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N3759-1VL:
N3759-250MG:
N3759-BULK:
N3759-25G:
N3759-1G:
N3759-5G:
試験成績書(COA)