アッセイ
≥97.5%
形状
crystalline
色
yellow
bp
260 °C/100 mmHg (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
&ε; (減衰係数)
8.8 at 410 nm at 1 mM (pH 5.0-10.5)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChI Key
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
415.4 °F - closed cup
引火点(℃)
213.0 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N2128-1G:
N2128-BULK:
N2128-500G:
N2128-1MG:
N2128-100G:
N2128-50G:
N2128-VAR:
試験成績書(COA)