Merck
N0262
Sigma-Aldrich
2-アミノ-1,5-ナフタレンジスルホン酸 ナトリウム塩
別名:
2-ナフチルアミン-1,5-ジスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO6S2 · xNa+
CAS番号:
分子量:
303.31 (free acid basis)
Beilstein:
2888645
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc2c(cccc2c1S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
アプリケーション
Reported to be useful in sequential analysis of non-polar peptides.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new, improved technique for automated sequencing of non-polar peptides.
J A Foster et al.
Biochemical and biophysical research communications, 53(1), 70-74 (1973-07-02)