Merck
MTOXCENULL
Sigma-Aldrich
CypExpress Control
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥50,400
10 G
¥427,000
¥50,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥50,400
10 G
¥427,000
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.77
¥50,400
Check Cart for Availability
由来生物
yeast
フォーム
dry powder
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
生物化学的/生理学的作用
Cytochrome P450 is a heterogeneous family of isozymes whose primary function is to oxidize small molecules, both as a function of intermediary metabolism (e.g., fatty acids) and to detoxify exogenous compounds (drugs or toxins). Some isoforms have narrow substrate specificity, while others are promiscuous.
特徴および利点
CypExpress Control is a permeabilized and stabilized dried yeast powder preparation using an empty vector and processed identically to CypExpress P450 products.
物理的形状
Light yellow, very fine powder
再構成
Per Protocol/Variable
法的情報
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
CypExpress is a trademark of Oxford Biomedical Research
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
MTOXCENULL-1G:
MTOXCENULL-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1