MSST0037
SILu™Prot IGFBP7 Insulin-like growth factor-binding protein 7 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
別名:
IBP-7
サイズを選択してください
¥114,000
サイズを選択してください
About This Item
¥114,000
おすすめの製品
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≥98 Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
適合性
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IGFBP7(3490)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
Jan Code
MSST0037-VAR:
MSST0037-10UG:
MSST0037-10UG-PW:
MSST0037-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ