Merck
MAK341
Sigma-Aldrich
Deproteinizing Sample Preparation Kit
sufficient for 200 assays
別名:
Deproteinization Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 200 assays
アプリケーション
sample preservation
詳細
The presence of protein and various enzyme activities frequently interferes with the analysis of small molecules in biological samples. Many bioassays require removal of proteins from samples prior to analysis. Among the deproteinization protocols developed over the last half century, perchloric acid (PCA) precipitation has been extensively used in many different sample preparation procedures, since not only does it remove most of the protein present but it also functions to stabilize many of the small molecule analytes. PCA deproteinization methods have been successfully used in the preparation samples prior to quantitation of an array of small molecules, including glycogen, ATP, cAMP, glutathione, antioxidants, etc.
アプリケーション
  • Protein Removal for LC-MS/MS in Clinical Biochemistry: The deproteinizing sample preparation kit facilitated the removal of proteins from whole blood using paramagnetic micro-particles, enhancing the accuracy of LC-MS/MS analyses in clinical settings (Van den Bossche et al., 2014).
  • Efficient Sample Prep for Metabolomics Research: The kit was applied to deproteinize serum samples using magnetic micro-particles, proving essential for reliable LC-MS/MS analysis in clinical biochemistry, particularly for metabolomics research (König et al., 2013).
適合性
Suitable for deproteinizing various biological samples
原理
The Deproteinizing Sample Preparation Kit utilizes a PCA precipitation method, providing a unique tool to prepare samples for the analysis of a variety of small molecules
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)