安全性情報
MAK211
Sigma-Aldrich
Lipolysis Colorimetric Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
別名:
Lipolysis Quantification Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes
保管温度
−20°C
詳細
Lipolysis is the process of hydrolyzing triglycerides to free fatty acids and glycerol.[1] This process involves the action of adipose TG lipase (ATGL), hormone-sensitive lipase (HSL), and monoglyceride lipase.[2] Lipolysis maintains the energy balance during fasting and exercise by providing a substrate for oxidative metabolism. Lipolysis is regulated by nutritional factors and hormones. Problems with the regulation of lipolysis is associated with obesity, diabetes, and metabolic syndromes.[2]
適合性
Suitable for the measurement of lipolysis in 3T3-L1 and adipocytes.
原理
The Lipolysis (3T3-L1) Colorimetric Assay Kit contains a synthetic catecholamine (isoproterenol) that activates β-adrenergic receptors. This activates adenylate cyclase, converting ATP to cAMP. cAMP then activates the hydrolysis of triglycerides by hormone-sensitive lipase. Lipolysis is determined by measuring a colorimetric product with absorbance at 570 nm (A570) proportional to the amount of glycerol present.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Lipolysis Assay Buffer
  • Lipolysis Wash Buffer
  • Glycerol Assay Buffer
  • Glycerol Probe, in DMSO
  • Glycerol Enzyme Mix
  • Glycerol Standard, 100 mM
  • Isoproterenol, 10 mM
以下による置換
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Control of fatty acid and glycerol release in adipose tissue lipolysis.
Langin D.
Comptes rendus biologies, 329(8), 598-607 (2006)
Lipolysis?a highly regulated multi-enzyme complex mediates the catabolism of cellular fat stores.
Lass A, et al.
Progress in Lipid Research, 50(1), 14-27 (2011)
John M Dean et al.
Cell reports, 33(1), 108228-108228 (2020-10-08)
The Mediator complex relays regulatory signals from gene-specific transcription factors to the basal transcriptional machinery. However, the role of individual Mediator subunits in different tissues remains unclear. Here, we demonstrate that MED19 is essential for adipogenesis and maintenance of white
質問
  1. What solvent is used for MAK211G (Isoproterenol 10 mM)?
    1 回答
    1. Isoproterenol is prepared in dH20.