Merck
MAK049
Sigma-Aldrich
ホスファチジルコリンアッセイキット
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
ホスファチジルコリンテストキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
neurological disorders; gastrointestinal diseases; cancer
保管温度
−20°C
詳細
ホスファチジルコリン(PC)は、哺乳類の細胞膜を構成するリン脂質の50%以上を占め、細胞外小葉に特に豊富に存在します。PCは、肝臓で合成され、リポタンパク質の生成と分泌に必要とされます。PCは、コリンの部分を加水分解するホスホリパーゼDによって切断され、シグナル中間体のホスファチジン酸を生成します。
アプリケーション
Phosphatidylcholine Assay Kit(ホスファチジルコリンアッセイキット)は、サンプル中のホスファチジルコリン濃度を測定するために使用されています。
適合性
様々な生物学的試料中のホスファチジルコリンの測定に適しています。
原理
本アッセイでは、PCの存在量に比例して比色定量(570 nm)/蛍光定量(λex = 535/λem = 587 nm)生成物を生じる共酵素反応によって、PC濃度が測定されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Copper-64 labeled liposomes for imaging bone marrow.
Sang-gyu L, et al.
Nuclear Medicine and Biology, 43(12), 781-787 (2016)
Michelle S Prew et al.
Nature communications, 13(1), 3669-3669 (2022-06-28)
Very long-chain acyl-CoA dehydrogenase (VLCAD) is an inner mitochondrial membrane enzyme that catalyzes the first and rate-limiting step of long-chain fatty acid oxidation. Point mutations in human VLCAD can produce an inborn error of metabolism called VLCAD deficiency that can
Iron depletion induces hepatic secretion of biliary lipids and glutathione in rats
Alena P, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1862(12), 1469-1480 (2017)
Riboflavin attenuates myocardial injury via LSD1-mediated crosstalk between phospholipid metabolism and histone methylation in mice with experimental myocardial infarction.
Peng W, et al.
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 115, 115-129 (2018)
Sang-Gyu Lee et al.
Nuclear medicine and biology, 43(12), 781-787 (2016-10-04)
Bone marrow is the soft tissue compartment inside the bones made up of hematopoietic cells, adipocytes, stromal cells, phagocytic cells, stem cells, and sinusoids. While [18F]-FLT has been utilized to image proliferative marrow, to date, there are no reports of