Merck
MAK036
Sigma-Aldrich
ヘミンアッセイキット
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
ヘミン定量テストキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
関連疾患
immunological diseases; rheumatological diseases; gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
保管温度
2-8°C
詳細
ヘムの酸化型であるヘミンは、タンパク質の多様なグループの鉄を含む補欠分子族です。溶血後にヘモグロビンから放出される可能性がある遊離ヘムは、炎症誘発性であり、鉄由来の活性酸素種に寄与します。遊離ヘミンレベルは、さまざまな病的状態で上方制御される可能性があり、血管障害、腎不全、免疫介在性障害などのさまざまな炎症状態の一因となります。
アプリケーション
ヘミンアッセイキットは、遊離ヘミン(酸化ヘム)のレベルを決定するために使用されています。
適合性
細胞および組織培養上澄み、尿、血漿、漿液、糞便物質、培地、およびその他の生体液と使用するのに適しています。
原理
本アッセイでは、ヘミン濃度は共役酵素反応を用いて測定され、ヘミン量に比例して発色物質(570 nm)が生成します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of novel inhibition of indoleamine 2, 3-dioxygenase by targeting its apo form.
Ortiz-Meoz R F, et al.
bioRxiv, 324947-324947 (2018)
Laura Casares et al.
Redox biology, 28, 101321-101321 (2019-09-14)
Cannabidiol (CBD) is a major non-psychotropic phytocannabinoid that attracted a great attention for its therapeutic potential against different pathologies including skin diseases. However, although the efficacy in preclinical models and the clinical benefits of CBD in humans have been extensively
Convergence of hepcidin deficiency, systemic iron overloading, heme accumulation, and REV-ERBα/β activation in aryl hydrocarbon receptor-elicited hepatotoxicity.
Fader K A, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 321, 1-17 (2017)
Kelly A Fader et al.
Toxicology and applied pharmacology, 321, 1-17 (2017-02-19)
Persistent aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonists elicit dose-dependent hepatic lipid accumulation, oxidative stress, inflammation, and fibrosis in mice. Iron (Fe) promotes AhR-mediated oxidative stress by catalyzing reactive oxygen species (ROS) production. To further characterize the role of Fe in AhR-mediated
Guangjian Yang et al.
Open life sciences, 16(1), 930-936 (2021-09-24)
Immunoglobulin γ-1 heavy chain constant region (IGHG1) is a functional isoform of immunoglobulins and plays an important role in the cytolytic activity of immune effector cells. Dysregulated IGHG1 was implicated in the occurrence and development of various tumors. Protoporphyrin IX