Merck
M9532
Sigma-Aldrich
マンニトールデヒドロゲナーゼ from Leuconostoc mesenteroides
lyophilized powder, ≥60 units/mg protein
別名:
ポリオールデヒドロゲナーゼ, マンニトール:NADオキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥60 units/mg protein
分子量
136 kDa
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マンニトールデヒドロゲナーゼの分子量は136 kDaです。
マンニトールデヒドロゲナーゼは細胞質酵素であり、その主な役割は、植物の糖アルコールであるマンニトールの細胞内レベルの調節です。 フルクトースからマンニトールへのピリジンヌクレオチド依存性還元を触媒します。
マンニトールデヒドロゲナーゼ(MDH)は、NAD依存性酵素であり、Lactobacillus brevisLeuconostoc mesenteroidesAbsidia glauca、およびRhodococcusなどのいくつかの生物から得られます。L. mesenteroidesから得られたMDHは、中鎖デヒドロゲナーゼ/レダクターゼタンパク質ファミリーと配列が類似しています。サイズが約38 kDaの4つの同一サブユニットも含まれています。
アプリケーション
D-マンニトールの製造に使用できます。
MDHは、酵素安定剤としてグルコシルグリセロールとグルコシルグリセリン酸塩を評価するための研究に使用されています。
この製剤は、尿中のマンニトールの測定に有用です。
生物化学的/生理学的作用
マンニトールデヒドロゲナーゼ(MDH)は、D-マンニトールからD-フルクトースへのピリジンヌクレオチド依存性酸化を触媒するのに役立ちます。L. mesenteroidesから得られたマンニトールデヒドロゲナーゼ(MDH)は、変換フルクトースおよびマンニトールに非常に特異的です。
単位の定義
1ユニットは、30°C、pH 5.3で、NADHの存在下において、1分間に1.0 μmoLのD-フルクトースを還元する酵素量です。このように定義した1ユニットの酵素量は、Lunnらの記述(NAD存在下でpH 8.6、40°C、1分あたり1.0 μmolのD-マンニトールを酸化する酵素量と1ユニットとした)によれば1.8ユニットに相当します。
物理的形状
凍結乾燥品(バッファ-塩、リン酸カリウム、およびジチオスレイト-ル含有)
調製ノート
部分精製品
アナリシスノート
Yamanaka, Meth.Enzymol.,41(B), 138 (1975)に記載された方法に従ってアッセイしました。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M9532-5UN-PW:
M9532-50UN:
M9532-5UN:
M9532-50UN-PW:
M9532-VAR:
M9532-BULK:
M9532-PH:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enzymatic production of D-mannitol with the Leuconostoc pseudomesenteroides mannitol dehydrogenase coupled to a coenzyme regeneration system
Parmentier S
Biocatalysis and Biotransformation, 23, 1-7 (2005)
Polyol metabolism in homopterans at high temperatures: accumulation of mannitol in aphids (Aphididae: Homoptera) and sorbitol in whiteflies (Aleyrodidae: Homoptera)
Hendrix D.L. , Salvucci, M.E.
Comparative Biochemistry and Physiology, 120, 487-494 (1998)
J Aarnikunnas et al.
Applied microbiology and biotechnology, 59(6), 665-671 (2002-09-13)
The N-terminal amino acid sequences of the intact protein and three tryptic peptides from a 41 kDa protein purified from a commercial mannitol dehydrogenase (MDH) enzyme preparation of Leuconostoc mesenteroides ATCC-9135 were determined. Oligonucleotides deduced from these peptide sequences were
P G Lunn et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 183(2), 163-170 (1989-08-15)
A need for a simple method for the determination of mannitol in urine has arisen because of the use of this monosaccharide in intestinal permeability tests. A rapid spectrophotometric assay for mannitol is presented based on the use of the
Purification and characterization of a novel mannitol dehydrogenase from Lactobacillus intermedius
Saha, B.
Biotechnology Progress, 20, 537-542 (2012)