Merck
M9418
Sigma-Aldrich
Cultispher®
-G standard porosity
別名:
Cell Culture Product
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.22
物質
gelatin
無菌性
non-sterile
ビーズサイズ
130-380 μm
粒径
130-380 μm
密度
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マクロポーラスゼラチンコーティングマイクロキャリアビーズ。骨格依存性細胞用の汎用ビーズ。
法的情報
Cultispher is a registered trademark of Percell Biolytica AB
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9418-5G:
M9418-VAR:
M9418-BULK:
M9418-10G-PW:
M9418-10G:
試験成績書(COA)