Merck
M9066
Sigma-Aldrich
肝臓由来ミクロソーム, プール品
from rat(Sprague-Dawley), male
別名:
Liver microsome preparation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161501
NACRES:
NA.47
由来生物
rat (Sprague-Dawley)
品質水準
形状
liquid
包装
vial of ~10 mg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミクロソームは、肝臓やその他の組織のホモジネートから分離された「超顕微鏡的」粒子の一部であり、リボ核酸(RNA)が豊富です。
アプリケーション
肝臓由来のプールされたミクロソームは、以下の研究に使用されています。
  • ミクロソーム脂質過酸化の抑制
  • ラットにおけるイソリンコフィリン(ISOR)のヒドロキシル化
生物化学的/生理学的作用
ミクロソームは細胞小器官として作用し、たんぱく質合成に積極的に関与する可能性があります。P-450という名前のミクロソームの一酸化炭素結合顔料は、薬物とステロイドの酸化的脱メチル化とヒドロキシル化に関与する混合機能オキシダーゼシステムの不可欠な要素です。マウス肝臓ミクロソームは、小さな抗菌性β2,2-アミノ酸誘導体の分解に重要な役割を果たします。
肝ミクロソ-ムは、肝細胞の小胞体由来の細胞内粒子です。これらのミクロソ-ムには、シトクロムP-450など多くの薬剤代謝酵素が含まれています。各生物種由来のミクロソ-ムプ-ル品は、異物代謝および薬剤相互作用の研究にご利用いただけます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
M9066-1VL:
M9066-1VL-PW:
M9066-BULK:
M9066-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metabolism of isorhynchophylline in rats detected by LC-MS.
Wang W
J. Pharm. Pharm. Sci., 13(1), 27-37 (2010)
Role of hemoprotein P-450 in fatty acid omega-hydroxylation in a soluble enzyme system from liver microsomes.
Lu AY and Coon MJ
The Journal of Biological Chemistry, 243(6), 1331-1332 (1968)
Xiaofei Zhang et al.
ACS chemical neuroscience, 8(9), 1937-1948 (2017-06-02)
Metabotropic glutamate 2 receptors (mGlu
Liver microsomes; an integrated morphological and biochemical study.
PALADE GE
The Journal of Biophysical and Biochemical Cytology, 2(2), 171-200 (1956)
Michele Gottardi et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 201, 11-20 (2018-06-03)
Azole fungicides, designed to halt fungal growth by specific inhibition of fungal cytochrome P450 (CYP51), inhibit cytochrome P450s involved in the metabolism of xenobiotics in several non-target organisms thus raising environmental concern. The present study investigates the degree by which