Merck
M8754
Sigma-Aldrich
D-マンノース 6-リン酸 バリウム塩 水和物
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11BaO9P · xH2O
分子量:
395.45 (anhydrous basis)
Beilstein:
5201875
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic (inorganic)
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤1% (enzymatic)
≤1% total fructose 6-phosphate and glucose 6-phosphate
溶媒強度
≤5%
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Ba++].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.Ba.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;1H2/q;+2;/p-2/t2-,3-,4+,5+,6?;;/m1../s1
InChI Key
RTAFQWRLJUDBCD-FDRGOYNVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mannose is a monosaccharide.
アプリケーション
Mannose has been used in a study to assess extraction and radicals scavenging activity of polysaccharides. [1] It has also been used in a study to investigate monocyte recruitment during atherogenesis. [2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M8754-100MG:
M8754-500MG:
M8754-BULK:
M8754-5G:
M8754-25MG:
M8754-VAR:
M8754-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kui Zhong et al.
International journal of biological macromolecules, 51(4), 612-617 (2012-07-04)
Extraction variables of microwave extraction mung polysaccharides (MEMPs) from mung bean hulls were optimized by Box-Behnken design. The optimal extraction parameter of MEMP was 700 W, 70 s and 17 mL/g, and highest recovery was 60.03±2.56 mg GE/g DW, which
David W Scott et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 32(8), e51-e59 (2012-06-23)
Upregulated expression of endothelial adhesion molecules and subsequent binding to cognate monocytic receptors are established paradigms in atherosclerosis. However, these proteins are the scaffolds, with their posttranslational modification with sugars providing the actual ligands. We recently showed that tumor necrosis