抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 40-42 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 100-150 μg using lysate of mitochondria from 2.5 to 5.0 × 107 HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 1:8,000 using a HeLa cell (human epithelioid carcinoma) mitochondria extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLEC4D(338339)
mouse ... Clec4d(17474)
rat ... Clec4d(362432)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3