リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
タグ
6-His tagged (C-terminus)
アッセイ
≥92% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
calculated mol wt 71.8 kDa
observed mol wt 66-71 kDa (DTT-reduced. Ala 30 is the predicted N-terminus.)
包装
pkg of 10 and 50 μg
不純物
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MMP-2(4313)
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6270-10UG:
SRP6270-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)