Merck
M8322
Sigma-Aldrich
MAPKAPK3、活性型、GSTタグ付加 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
3PK
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥56,250
¥56,250
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥56,250
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥56,250
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
541-731 nmol/min·mg
分子量
~69 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... MAPKAPK3(7867)
生物化学的/生理学的作用
MAPKAPK3はMAPKAPK2と相同性が高く、ヌクレオチドレベルで72%、アミノ酸レベルで75%の同一性を有しています。MAPKAPK3は、細胞の増殖誘導物質やストレス刺激に応答して活性化されます。in vitroの研究で、ERK、p38 MAPキナーゼやJun N-末端キナーゼには、それぞれMAPKAPK3をリン酸化および活性化する能力のあることが明らかにされており、マイトジェンとストレス応答の両方のシグナリングにかかわる統合的な要素としてMAPKAPK3の役割が示唆されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、0.25 mM DTT、0.1 mM EGTA、0.1 mM EDTA、0.1 mM PMSF、25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
M8322-BULK:
M8322-10UG:
M8322-10UG-PW:
M8322-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Sithanandam et al.
Molecular and cellular biology, 16(3), 868-876 (1996-03-01)
NotI linking clones, localized to the human chromosome 3p21.3 region and homozygously deleted in small cell lung cancer cell lines NCI-H740 and NCI-H1450, were used to search for a putative tumor suppressor gene(s). One of these clones, NL1G210, detected a
S Ludwig et al.
Molecular and cellular biology, 16(12), 6687-6697 (1996-12-01)
Recently we have identified a mitogen-activated protein kinase (MAPK)-activated protein kinase, named 3pK (G. Sithanandam, F. Latif, U. Smola, R. A. Bernal, F.-M. Duh, H. Li, I. Kuzmin, V. Wixler, L. Geil, S. Shresta, P. A. Lloyd, S. Bader, Y.