Merck
862169
Sigma-Aldrich
2-cis,4-trans-Abscisic acid
synthetic, 98%
別名:
(±)-アブシシン酸, (2Z,4E)-5-(1-ヒドロキシ-2,6,6-トリメチル-4-オキソ-2-シクロヘキセン-1-イル)-3-メチル-2,4-ペンタジエン酸, ABA, ドルミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥6,120
250 MG
¥20,300
¥6,120
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥6,120
250 MG
¥20,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O4
CAS番号:
分子量:
264.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,120
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
186-188 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(\C=C\C1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-
InChI Key
JLIDBLDQVAYHNE-LXGGSRJLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-シス,4-トランス-アブシジン酸(ABA)は、有機合成の出発物質として使用される有機化合物です。不斉合成中のキラル補助剤としても使用されます。ABA誘導体は、特定の生成物の形成を誘導するキラルなテンプレートとして機能することにより、反応の立体化学を制御するために使用できます [1]
アプリケーション
  • アブシジン酸のキラル分離:フェニルカラムと γ-シクロデキストリン移動相を用いた高速液体クロマトグラフィーによるアブシジン酸の直接キラル分離が研究により実証され、植物ストレスホルモンの研究に不可欠な分析手法が進歩しました(Terashima et al., 2023)。
  • キサンチンオキシダーゼ阻害活性:アブシジン酸誘導体を含むこの研究では、キサンチンオキシダーゼ阻害活性が有意に示され、健康への有益性と治療への応用が期待されています(Miyata et al., 2019)。
  • 抗癌作用の可能性:マングローブの内生菌から抽出されたアブシジン酸を含む抽出物は、細胞毒性特性を示し、ヒト癌細胞において G(0)/G(1)細胞周期停止およびアポトーシスを誘導し、癌治療戦略におけるその可能性を強調しました(Zhou et al., 2018)。
  • 抗糖尿病作用:内生菌由来のアブシジン酸を含む抽出物は、有望な抗糖尿病活性を示し、天然物研究を通じて糖尿病の治療選択肢を改善する可能性を示しました(Uzor et al., 2017)。
  • 耐糖能およびインスリン血症の改善:画期的な研究により、果実抽出物に含まれるアブシジン酸のマイクログラム単位の量が、ラットおよびヒトの耐糖能を大幅に改善し、インスリン値を減少させることが判明しました。これにより、糖尿病の管理のための栄養補助食品としての使用が示唆されています(Magnone et al., 2015)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
862169-50MG:
862169-BULK:
862169-1G:
862169-250MG:
862169-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Scott Hayes et al.
Current biology : CB, 29(10), 1669-1676 (2019-05-06)
Global food production is set to keep increasing despite a predicted decrease in total arable land [1]. To achieve higher production, denser planting will be required on increasingly degraded soils. When grown in dense stands, crops elongate and raise their
Haifeng Jia et al.
The New phytologist, 198(2), 453-465 (2013-02-22)
Fleshy fruits are classically divided into climacteric and nonclimacteric types. It has long been thought that the ripening of climacteric and nonclimacteric fruits is regulated by ethylene and abscisic acid (ABA), respectively. Here, we report that sucrose functions as a
Mirko Magnone et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(12), 4783-4793 (2015-08-06)
2-Cis,4-trans-abscisic acid (ABA) is a plant hormone that is present also in animals. Several lines of evidence suggest that ABA contributes to the regulation of glycemia in mammals: nanomolar ABA stimulates insulin release from β-pancreatic cells and glucose transporter-4-mediated glucose
Jean-Luc Montillet et al.
PLoS biology, 11(3), e1001513-e1001513 (2013-03-26)
Plant stomata function in innate immunity against bacterial invasion and abscisic acid (ABA) has been suggested to regulate this process. Using genetic, biochemical, and pharmacological approaches, we demonstrate that (i) the Arabidopsis thaliana nine-specific-lipoxygenase encoding gene, LOX1, which is expressed
Kamil Frankowski et al.
Postepy biochemii, 59(1), 83-88 (2013-07-05)
Abscisic acid is one of the plant hormones that determines normal growth and development, i.e. seeds ripening and germination, stomata opening and closure, flowering and stress responses. An appropriate level of endogenous ABA plays a key role in the regulation
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf