Merck
M8158
Supelco
モキサラクタム ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18N6Na2O9S
CAS番号:
分子量:
564.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].COC2(NC(=O)C(C([O-])=O)c1ccc(O)cc1)C3OCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C20H20N6O9S.2Na/c1-25-19(22-23-24-25)36-8-10-7-35-18-20(34-2,17(33)26(18)13(10)16(31)32)21-14(28)12(15(29)30)9-3-5-11(27)6-4-9;;/h3-6,12,18,27H,7-8H2,1-2H3,(H,21,28)(H,29,30)(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
GRIXGZQULWMCLU-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:β-ラクタム
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
M8158-VAR:
M8158-BULK:
M8158-5G-PW:
M8158-250MG:
M8158-1G:
M8158-5G:
M8158-100MG:
M8158-1G-PW:
試験成績書(COA)