Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
HPA010687
Sigma-Aldrich
抗RHOT1抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗MIRO-1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Rac-GTP結合タンパク質様タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Rasホモログ遺伝子ファミリー分子T1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗hMiro-1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ミトコンドリアρ-GTPase 1抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥84,360
¥84,360
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥84,360
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥84,360
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原配列
THIVDYSEAEQSDEQLHQEISQANVICIVYAVNNKHSIDKVTSRWIPLINERTDKDSRLPLILVGNKSDLVEYSSMETILPIMNQYTEIE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RHOT1(55288)
詳細
RHOT1は、主にミトコンドリアにおいてみられるタンパク質です。ミトコンドリアのホメオスタシスおよびアポトーシスにおいて重要な役割を果たしています。また、膜輸送にも関与しています。抗RHOT1抗体はタンパクアレイに用いることができます。ウサギ抗RHOT1抗体はRHOT1と特異的に反応します。
免疫原
ミトコンドリアρ-GTPase1のPrEST(recombinant protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。また、Prestige抗体®に関するプロトコルおよびその他の有用な情報も提供しています。
この抗体の使用に成功したアプリケーション、および関連する査読済み論文を以下に示します。
免疫蛍光(1論文)
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体®の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST71907
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ル, 0.02%アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA010687-25UL:
HPA010687-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ferdinand F Fatiga et al.
Journal of cellular biochemistry, 122(12), 1848-1862 (2021-08-26)
Mitochondria function as an integrated network that moves along the microtubules within cells and changes the morphology through membrane fusion and fission events. Mitofusin (MFN) mediates membrane tethering and subsequent fusion of the mitochondrial outer membrane. Understanding the regulatory mechanisms
Bing Zhou et al.
The Journal of cell biology, 214(1), 103-119 (2016-06-09)
Although neuronal regeneration is a highly energy-demanding process, axonal mitochondrial transport progressively declines with maturation. Mature neurons typically fail to regenerate after injury, thus raising a fundamental question as to whether mitochondrial transport is necessary to meet enhanced metabolic requirements
Asa Fransson et al.
The Journal of biological chemistry, 278(8), 6495-6502 (2002-12-17)
The human genomic sequencing effort has revealed the presence of a large number of Rho GTPases encoded by the human genome. Here we report the characterization of a new family of Rho GTPases with atypical features. These proteins, which were
Sa Fransson et al.
Biochemical and biophysical research communications, 344(2), 500-510 (2006-04-25)
We recently described the atypical Rho GTPases Miro-1 and Miro-2. These proteins have tandem GTP-binding domains separated by a linker region with putative calcium-binding motives. In addition, the Miro GTPases have a C-terminal transmembrane domain, which confers targeting to the
Vinita Bharat et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 765408-765408 (2021-11-23)
Mutations in MAPT gene cause multiple neurological disorders, including frontal temporal lobar degeneration and parkinsonism. Increasing evidence indicates impaired mitochondrial homeostasis and mitophagy in patients and disease models of pathogenic MAPT. Here, using MAPT patients' fibroblasts as a model, we