由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D 8.1 to 9.5 °, c = 1% (w/v) in chloroform
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C15H20O11/c1-6(16)22-10-11(23-7(2)17)13(24-8(3)18)15(25-9(4)19)26-12(10)14(20)21-5/h10-13,15H,1-5H3
InChI Key
DPOQCELSZBSZGX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5890-100MG:
M5890-1G:
M5890-VAR:
M5890-BULK:
M5890-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ