Merck
M5789
Sigma-Aldrich
MOPS ナトリウム塩
BioXtra, ≥99.5% anhydrous basis (titration)
別名:
3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸 ナトリウム塩, 4-モルホリンプロパンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14NNaO4S
CAS番号:
分子量:
231.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.5% anhydrous basis (titration)
形状
powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
10.0-12.0 (1 M in H2O)
有効pH範囲
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
吸収
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
≤0.1 at 280 in H2O at 1 M
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
MOPSナトリウム塩製品を簡単に比較検討できるMOPSナトリウム塩規格表をご参照ください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5789-BULK-PC:
M5789-25G:
M5789-100G:
M5789-250G:
M5789-BULK:
M5789-VAR:
M5789-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has