<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TXMJ2GG>m_auth=>m_preview=>m_cookies_win=x" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" id="tag-manager"></iframe>
コンテンツへスキップ
製品
カート
0
JP
JA
製品
製品
アプリケーション
サービス
技術資料
サポート
分析化学
細胞培養・細胞解析
化学・生化学試薬
体外診断薬用原料・組織染色試薬
ろ過
環境に配慮した代替製品
マイクロバイオロジー
実験器具
材料科学
分子生物学・機能ゲノミクス
モノクローナル抗体の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
医薬品・バイオ医薬品製造
タンパク質生物学
超純水・純水製造装置
分析化学
細胞培養・細胞解析
有機合成化学
体外診断薬用原料・組織染色試薬
環境検査・大麻関連試験
食品/飲料の検査・製造
ゲノミクス
材料科学・エンジニアリング
微生物検査
モノクローナル抗体の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
医薬品・バイオ医薬品製造
タンパク質生物学
研究・疾患領域
超純水・純水製造装置
受託製造
バルク・カスタム製品
デジタルプラットフォーム・ソフトウェア
診断薬の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
製品サービス
サポート
安全データシート(SDS)
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
品質証明書(COQ)
お問い合わせ
各国の連絡先
ウェブサイト更新情報
Eコマース FAQ
品質・規制
計算ツール・アプリ
ウェビナー[英語]
ログイン
注文検索
クイックオーダー
カート
0
戻る
イーグル最少必須培地
ニックネーム:
MEM, イーグル最少必須培地
Products
製品区分
media (25)
buffers (1)
ブランド
SAFC (3)
Sigma-Aldrich (28)
物理的形状
Earle塩
グルコース(g/L)
Hanks塩
HEPES(mM)
L-グルタミン
炭酸水素ナトリウム
フェノールレッド
ピルビン酸ナトリウム(g/L)
安定型グルタミン
品質レベル
滅菌方法
技法
製品の絞り込み
Showing 1-20 of 31
1 / 2 ページ
1 / 2 ページ
比較する
製品番号
詳細
価格
M4655
イーグル最少必須培地,
With Earle′s salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M2279
イーグル最少必須培地,
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M5650
イーグル最少必須培地,
With non-essential amino acids, Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M4526
イーグル最少必須培地,
Alpha Modification, with sodium bicarbonate and Earl's salts, without ʟ-glutamine, ribonucleosides and deoxyribonucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M8042
イーグル最少必須培地,
Alpha Modification, with nucleosides and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M0325
イーグル最少必須培地,
With Earle′s salts, non-essential amino acids, ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M0643
イーグル最少必須培地,
With Earle′s salts, L-glutamine, and non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M0769
イーグル最少必須培地,
AutoMod
™
, with Earle′s salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M0268
イーグル最少必須培地,
With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M3024
イーグル最少必須培地,
with Earle′s salts and non-essential amino acids, without L-glutamine, phenol red and sodium bicarbonate, Modified, powder, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M7278
イーグル最少必須培地,
HEPES modification, with Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M0644
イーグル最少必須培地,
Alpha Modification, with L-glutamine, ribonucleosides and deoxyribonucleosides, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M0275
イーグル最少必須培地,
With Earle′s salts, without ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 10x
表示
価格を表示
M0894
イーグル最少必須培地,
Alpha Modification, with L-glutamine and sodium pyruvate, without ribonucleosides, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M4780
イーグル最少必須培地,
With Hanks′ salts, ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M6074
イーグル最少必須培地,
StableCell
™
, Alpha modification, with stable glutamine and sodium bicarbonate, with nucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M6199
イーグル最少必須培地,
StableCell
™
, Alpha modification, with stable glutamine and sodium bicarbonate, without nucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M0518
イーグル最少必須培地,
Joklik Modification, with L-glutamine, without calcium chloride and sodium bicarbonate, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M2414
イーグル最少必須培地,
With Earle′s salts and reduced NaHCO₃. without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
表示
価格を表示
M0200
イーグル最少必須培地,
Alpha Modification, with sodium bicarbonate and ʟ-glutamine, without nucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
表示
価格を表示
比較する製品を最大4つまで選択
比較する
すべて削除
1 / 2 ページ
1 / 2 ページ
An unknown error has occured.
日本語 - JA
English - EN
詳細はこちら