安全性情報
NIST2207
Controlled pore glass - BET specific surface area
NIST® SRM® 2207, nominal pore diameter 18nm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥118,000
¥118,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥118,000
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥118,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
powder
包装
pkg of 5 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
glass & ceramic
SMILES記法
[Ca+2].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
InChI Key
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each SRM 2207 unit comprises about 5.1 grams of high-purity granulated controlled-pore glass with a nominal pore diameter of 18nm, all enclosed within a single bottle.
SRM 2207_cert
SRM 2207_SDS
アプリケーション
Controlled Pore Glass - BET Specific Surface Area standard reference material (SRM) is intended for calibrating and testing the performance of instruments used to determinethe Brunauer-Emmett-Teller (BET) specific surface area (SSA) through the static volumetric gas sorption technique.
特徴および利点
  • Available with a certificate documenting NIST-certified values for the single-point (SP) and multiple-point (MP) BET analysis of specific surface area.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, maintenance, and use instructions.
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST2207:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)