アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
off-white to light tan
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cccc(C(=O)Nc2cccc(NC(=O)c3cccc(O)c3O)c2)c1O
InChI
1S/C20H16N2O6/c23-15-8-2-6-13(17(15)25)19(27)21-11-4-1-5-12(10-11)22-20(28)14-7-3-9-16(24)18(14)26/h1-10,23-26H,(H,21,27)(H,22,28)
InChI Key
MIQUEZGHEJGPJB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
M3949-VAR:
M3949-IP:
M3949-BULK:
M3949-25MG:
M3949-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)