分子量
antigen 120 kDa
化学種の反応性
rat
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using a rat brain extract (S1 fraction).
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using rat brain extract (S1 fraction)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APBA2(321)
mouse ... Apba2(11784)
rat ... Apba2(83610)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunostaining
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M3319-200UL:
M3319-BULK:
M3319-VAR:
IXO13018:
試験成績書(COA)