スキップする
M2811
Greiner 96ウェルプレート、ポリスチレン
conical bottom clear wells, sterile
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 ea
カートの在庫状況を確認する
¥67,100
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , conical bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Feature:
lid: no
¥67,100
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100 ea (internal packs of 2)
manufacturer/tradename
Greiner 651161
maximum volume
234 μL
size
96 wells
working volume
200 μL
General description
96Wマイクロプレートで、使用時のウェル容量は 20~-200 μL、最大容量は 234 μLです。ウェル表面積は0.28 cm(2)です。
Greinerマルチウェルプレートは、標準的なマルチウェルプレートのフットプリントで提供され、優れた光学特性を有します。プレートはDNAse / RNAseを含まず、LAL法(<0.06 EU/mL)の測定により非発熱性が確認されています。ポリスチレン板の透明度が高いため、光学測定、写真、顕微鏡などの一般的な用途に適しています。
Application
生細胞との使用に適しています。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
Other Notes
96ウェルマイクロプレートでフタなし、固定、円錐底(V底)のウェルデザイン、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、曲率半径:約 200 μmです。
Legal Information
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M2186M2561M2686
description
conical bottom clear wells, sterile
description
round bottom clear wells, non-sterile
description
round bottom clear wells, sterile, case of 375 ea ((internal packs of 25))
description
conical bottom clear wells, non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Greiner 651161
manufacturer/tradename
Greiner 650101
manufacturer/tradename
Greiner 650162
manufacturer/tradename
Greiner 651101
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
material
conical bottom clear wells, clear polystyrene
material
round bottom clear wells, clear polystyrene
material
round bottom clear wells, polystyrene
material
conical bottom clear wells, clear polystyrene
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
working volume
200 μL
working volume
280 μL
working volume
-
working volume
200 μL
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)