スキップする
M2686
Greiner 96ウェルプレート、ポリスチレン
conical bottom clear wells, non-sterile
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 ea
カートの在庫状況を確認する
¥46,200
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , conical bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Feature:
lid: no
¥46,200
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100 ea (internal packs of 5)
manufacturer/tradename
Greiner 651101
maximum volume
234 μL
size
96 wells
working volume
200 μL
General description
96Wマイクロプレートで、使用時のウェル容量は20~200 μL、最大容量は234 μLです。
Greinerマルチウェルプレートは、標準的なマルチウェルプレートのフットプリントで提供され、優れた光学特性を有します。プレートはDNAse / RNAseを含まず、LAL法(<0.06 EU/mL)の測定により非発熱性が確認されています。ポリスチレン板の透明度が高いため、光学測定、写真、顕微鏡などの一般的な用途に適しています。
Application
検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
Other Notes
96ウェルマイクロプレートでフタなし、固定、円錐底(V底)のウェルデザイン、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、曲率半径:約200 μmです。
Legal Information
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M2186M2311M2811
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
manufacturer/tradename
Greiner 651101
manufacturer/tradename
Greiner 650101
manufacturer/tradename
Greiner 650161
manufacturer/tradename
Greiner 651161
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
working volume
200 μL
working volume
280 μL
working volume
280 μL
working volume
200 μL
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)